Läs mer
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
Produktkod. p-215515 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
Produktkod. 10448273
Brand: Thermo Scientific Acros 258591000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7558-79-4 | H2KO4P
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
pH-buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer solution pH 7
CAS 7558-79-4, 7732-18-5
Densitet 1.0030g/mL, 1.003
Kvantitet 100 ml
Molekylformel H2KO4P
MDL-nummer MFCD03097944
Förpackning Plastflaska
Merck Index 14, 7659
Ångtryck 14mmHg at 20°C
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 136.09
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.