Läs mer
Buffertlösning pH 7,00 (fosfat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Product Code. 10457640 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Väska i låda
missing translation for 'unitSize'
1 L
10 L
2.5 L
500ml
Product Code. 10457640
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical J/2850/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Buffertlösning pH 7,00 (fosfat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning
Färdig att använda för pH-mätning.
Varje lösning är lätt att identifiera genom sin färg, vilket sparar tid och minskar fel.
Våra buffertlösningar är ett högkvalitativt och pålitligt sortiment av produkter som säkerställer korrekta resultat för kalibrering/titrering.
  • Standard och färgkodade buffertlösningar
  • Tillverkad med en tolerans av± 0,02 pH-enheter
  • Noggrant standardiserad och märkt med partispecifikt pH vid 20 °C
  • Alla buffertar är spårbara till NIST och BS 1647 standard
  • Förpackad i HDPE-behållare för att skydda produktens integritet och säkerställa säker hantering (avser 1L, 2,5L och 5L kvantiteter)
  • Standardbuffertar finns tillgängliga inom intervallet pH2 till pH10
  • Färgkodade buffertlösningar finns tillgängliga inom intervallet pH4, pH7 och pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL-nummer 217672
Specifications
Färg Färglös
pH 7
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 L
Förpackning HDPE plastflaska