Läs mer
Buffertlösning pH 9,2 (borat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073120 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Produktkod. 10082531
Brand: Fisher Chemical J/2870/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Buffertlösning pH 9,2 (borat), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
pH 9.2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
MDL-nummer 163147
Förpackning HDPE plastflaska
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.