Läs mer
Bufferttabletter, pH 7 (fosfat), för pH-mätning, till en fyllnadsvolym på 100 ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 10457440 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
50 tabletter
Förpackningsstorlek:
50 tabletter
Produktkod. 10457440
Brand: Fisher Chemical B/4765/77
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bufferttabletter, pH 7 (fosfat), för pH-mätning, till en fyllnadsvolym på 100 ml, Fisher Chemical , Vit, Förpackning: Glasburk, kvantitet: 50 tabletter, MDL-nummer: 81857, fysisk form: fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
pH 7
Fysisk form Fast
Kvantitet 50 tabletter
Formulering Disodium Orthophosphate Heptahydrate, Sodium Chloride, Dipotassium Phosphate
MDL-nummer 81857
Förpackning Glasburk
Löslighetsinformation Soluble