Läs mer
Labconco Torktumlare för bulkbrickor
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Inkluderar:
6-ports grenrör, isoleringsventil, torktumlare för bulkbrickor
6-ports grenrör, torktumlare för bulkbrickor
Isoleringsventil, torktumlare för bulkbrickor
Torktumlare för bulkbrickor
Beskrivning
- Lyofilisera måttliga till stora bulkprover eller många små satser av flaskor eller serumflaskor.
- Bulk Tray Torkare har tre stora, 12,7 x 16,6 tums hyllor som värmer upp till +60 °C.
- Lyo-Works™ OS låter användaren ställa in upp till 30 program, med upp till 16 steg vardera; registrera, kartlägga och lagra data och ta emot e-postvarningar.
- Bricktorken ansluts till en FreeZone Konsolfrystork som ger en realtidsvisning av bricktorkens parametrar på ’en stor kapacitiv pekskärm.
- För användning med FreeZone Konsol frystork tillverkad efter juli 2017.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Torktumlare för bulkbrickor |
| Antal hyllor | 3 |
| Temperaturområde (metriskt) | 60 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Isoleringsventil, torktumlare för bulkbrickor |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |