Läs mer
Kartell™ Technotrate Digital Burette
Volym (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utvecklad i enlighet med EN ISO 9001 och den är CE-certifierad
- Tillåter att dosvolymer på upp till 50 ml med 0,01 ml ökningar täcks och doseringshastigheten kan väljas från snabbt läge till dropp-för-dropp-läge
- Enkel kalibrering
- Permanent kalibrering avser vatten vid 20 °C
- När du använder vätskor med en annan viskositet/densitet kan Technotrate enkelt och snabbt kalibreras om genom att trycka på den dedikerade knappen
- Praktiskt och snabbt förval av titreringsvolymerna
- Förval av titreringsvolym görs särskilt enkelt genom att endast trycka på den dedikerade DOS-knappen, titta på displayen, och med bara några varv på handtaget fylls byrettcylindern
- Den speciella minnesknappen (MEM) hjälper dig att undvika komplexa beräkningar
- Enkelt och säkert
- Komponenterna som kommer i kontakt med reagenserna är gjorda av högresistensplast.
- Testad en och en i slutet av produktionen, har kvalitetscertifiering och ett individuellt serienummer
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,2 % |
| Beskrivning | Technotrate Digital Burette |
| Volym (metrisk) | 50 ml |
| Inkluderar | Automatisk avstängning efter 3 minuters icke-användning |
| Ökar | 0.01 mL |
| Modell | Technotrate |
| Precision | ±0,1 % |
| Temperatur (metrisk) | 10 °C till 40 °C |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |