Läs mer
Hecht Karl™ Butan patron
Gastyp:
Butan
Specifikationer
Specifikationer
| Gastyp | Butan |
| Typ | Cartridge |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Butane gas cartridge
- Fara
- Brandfarlig gas Kategorija 1
- H220-Extremt brandfarlig gas.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P377-Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
- P410+P412-Skyddas från solljus Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
- MIXTURE LIST-Innehåller: HYDROCARBONS, C3-4-RICH