Läs mer
BrandTech™ VACUUBRAND™ BVC vätskeaspirationssystem för cellodling
Produktkod. 12673315 Handla allt Vacuubrand Produkter
Total höjd (metrisk):
43 cm
49 cm
50 cm
Total längd (metrisk):
23 cm
25 cm
40.8 cm
Modell:
BVC Basic
BVC Basic G
BVC Control G
BVC Professional G
BVC kontroll
BVC professionell
Förpackningsstorlek:
Varje
Pluggtyp:
CEE
Produktkod. 12673315
Brand: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20727100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BVC vätskeaspirationssystem för cellodling ger enastående komfort och säkerhet vid arbete med biologiska och biologiskt farliga material.
Grundläggande, kontroll- och professionella modeller för att tillgodose dina behov av flytande aspiration.
  • 2 eller 4 l kärl för säker insamling och kassering av ditt biologiska avfall
  • Autoklaverbar hydrofob 0,2 μm biofilter skyddar pump eller annan vakuumförsörjning från biofarliga aerosoler
  • VacuuHandControl (VHC) håller all vätska i aspirationsslangen för den ultimata inneslutningen och rengöringsbekvämligheten
  • G-modellerna har ett 2 l glasuppsamlingskärl med rep- och fragmentskyddsbeläggning och äkta blekningsbeständighet
  • Standardversionerna inkluderar en 4 l kraftig vakuumflaska av polypropen för ökad kapacitet
  • Control- och Professional-modellerna har kraftfulla VACUUBRAND™ vakuumpumpar designade för kemikalier med exceptionellt lång livslängd och tillräckligt med kraft för två användare
  • Strömlinjeformad design som integrerar flaska, reglage och pump (Control- och Professional-modellerna) i en labbvänlig litet utrymme
  • Snabbkopplingar levereras med standard (icke-G) Professional, men kan läggas till de andra fem modellerna
BVC Basic
  • Den strömlösa versionen, lämplig för användning med ett VACUU LAN-vakuumnätverk, centralvakuumsystem eller delad pump
  • Ger en lämplig vakuumnivå i flaskan för aspiration och stänger av anslutningen till ledningen när lämplig vakuumnivå uppnås
  • Levereras med ett stabilt och lättstädat pulverlackerat metallstativ, 0,2μ m aerosolfilter och VacuuHandControl
  • Finns i kraftiga polypropen- eller blekbeständiga glasversioner
BVC kontroll
  • BVC Control har en kraftfull, tystgående VACUUBRAND-vakuumpump med designad för kemikalier, vilket eliminerar behovet av central vakuumförsörjning
  • Potentiellt biologiskt farliga material kan finnas i ett lokalt område
  • Pumpen slås på och av automatiskt vid behov när du använder VacuuHandControl som ytterligare minskar ljudnivån
  • En pekskärm som är lätt att rengöra justerar och indikerar växlingspunkten för vakuumnivån
  • Finns med antingen en 4 l polypropen eller 2 l blekmedelsresistent glasflaska
BVC professionell
  • Inkluderar en extern vätskenivåsensor, som fungerar utan att komma i kontakt med flaskans innehåll
  • Speciellt desinfektionsprogram tillåter aspiration av desinfektionsmedel efter att systemet stängts av för att dekontaminera VacuuHandControl
  • 4 l polypropenflaskversionen levereras med snabbkopplingar som standard
  • Den 2 l glasflaska blekmedelssäker versionen inkluderar slanghylsanslutningar; snabbkopplingar finns som tillval
Tillgängliga tillbehör:
  • Ersättningsfilter 638266
  • Ersättnings VHCpro-slang (säljs per meter, minsta beställning 3 m) 636156
  • VHCpro handkontroller (en medföljer enheten) 688061
  • VHCpro-stativ 635680
  • Spetsejektor för pipett för VHCpro 635638
  • 8-kanals adapter med spetsejektor för VHCpro 635679
  • BVC-shuttle (vagn med hjul för att underlätta åtkomst till BVC under en BSC) 696880
  • Snabbkoppling för andra användare (mellan VHCpro och flaska) 635807
  • Standardanslutning för andra användare 699943
  • Snabbkoppling (mellan flaska och pump) 635808
  • Ersättningsflaska 4 L PP (med lock) 635810
  • Ersättningsflaska 2 l glas (med lock) 635809
  • 2 l-glasflaskadapter 635839
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 150 mbar (112 Torr)
Kontrollera Mechanical
Fraktvikt (engelska) 7.1 lb.
Fraktvikt (metrisk) 3.2 kg
Inkluderar 2 l glasflaska, pulverbelagd metallstativ, 0,2 μm biofilter, utan ström;
Modell BVC Basic G
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +60 °C
Vikt (engelska) 6.17 lb.
Vikt (metrisk) 2.8 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 0.4/0.5 cfm
Total höjd (engelska) 16,92 tum
Total höjd (metrisk) 43 cm
Total längd (engelska) 9,05 tum
Total längd (metrisk) 23 cm
Total bredd (engelska) 7,08 tum
Kapslingsklassificering IP54
Maximalt tryck 1.1 bar
För användning med (utrustning) Diaphragm Pump or Vacuum Network