Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE-rör
Produktkod. 17973511
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
6.4 mm
9,5 mm
9.5 mm
11,2 mm
11.2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15,9 mm
15.9 mm
17.4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximalt tryck:
11 psi
1190 psi
1196 psi
17 psi (vid 19 °C)
19 psi (vid 19 °C)
21 psi
24 psi (vid 19 °C)
26 psi (vid 19 °C)
27 psi
32 psi (vid 19 °C)
42 psi (vid 19 °C)
Total längd (metrisk):
107 m
15 m
152 m
305 m
4.5 m
46 m
61 m
76 m
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Förpackningsstorlek:
15m
4.5m
Produktkod. 17973511
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ 0725004S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biokompatibla, förseglingsbara och svetsbara TPE-rör.
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska applikationer för vätskebearbetning.
  • Speciellt utformad för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling
  • Lämplig för sterilisering med gamma- och röntgenbestrålning, samt autoklav
  • Formbar, bindbar och formbar, vilket gör den idealisk för engångsenheter, övergjutningar, slangar och påsgrenrör
  • Tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet
  • Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
  • Överensstämmer med USP Klass VI och ISO standarder
  • Förblir flexibel från -45 °C till +135 °C (-50 °F till +275 °F)
  • Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
  • Djurframställd komponentfri (ADCF )
  • Mycket hög hållbarhet i peristaltiska pumpapplikationer
  • Typiska tillämpningar inkluderar: Aseptisk tätningsfrånkopplingar; Aseptiska svetsanslutningar; Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer; Engångsaggregat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Inre 12.7 mm
Material Termoplast
Diameter (engelska) Yttre 0,75 tum
Diameter (metrisk) Yttre 19,05 mm
Total längd (engelska) 249,4 tum.
Total längd (metrisk) 76 m
Tjocklek (engelska) 0,126 tum.
Tjocklek (metrisk) 3,2 mm
För användning med Biofarmaceutiska tillämpningar
Färg Ogenomskinlig
Maximalt tryck 17 psi (vid 19 °C)
Produkttyp Slangar