Läs mer
Wheaton™ C Modell bottendrivning Modulär avståndsrullekulturutrustning
Produktkod. p-8014215 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Click to view available options
Inkluderar:
1 däck
5 däck
9 däck
Unit Size:
Varje
Product Code. 15204568
Brand: Wheaton™ WSBMR5050C
Only null left
Specifications
Hastighetsintervall 0,25 till 8,1 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Wattal 35 W
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Modell C-modell
För användning med (applikation) För laboratorie-, pilotanläggningar och produktionscellodlingsinstallationer
Fuktighetsområde 80 % upp till 31 °C
Inkluderar 5 däck
Förpackningsmängd 1 st.
Mellanrum 17.7 cm