Läs mer
asecos™ Skåp för syror och alkalier SL-CLASSIC
Produktkod. 15589823 Handla allt asecos Produkter
Dörr stil:
Vinge, Högerhängd
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15589823
Brand: asecos™ 3061300130614
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: skåp av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför förvaringsutrymmet för ökat skydd mot korrosion
  • Två i ett: två hermetiskt åtskilda förvaringsfack möjliggör isolerad förvaring av syror och baser i ett skåp
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med profilcylinder (integration i en befintlig låssystem möjligt)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • ventilation: integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt frånluftssystem med endast ett frånluftsintag
  • Certifikat
    • Typtestad enligt EN 14727
    • EN 16121/16122 överensstämmelse
    • GS-certifierad
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad
Konfiguration 4 x utdragbara hyllor (panel melaminhartsbelagd/PP)
Djup (metrisk) Exteriör 603 mm
Djup (metrisk) interiör 570 mm
Beskrivning Skåp för syror och alkalier SL-CLASSIC
Mått (D x B x H) Inredning Topp: 570 x 485 x 914 mm, botten: 570 x 485 x 833 mm
Mått (D x B x H) 603 x 597 x 1965 mm
Dörr stil Vinge, Högerhängd
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1965 mm
Höjd (metrisk) interiör 914 mm
Modell SL.196.060.MH.R
Antal dörrar 2
Antal hyllor 4
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Melaminharts laminerad
Vikt (metrisk) 166.60 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 597 mm
Bredd (metrisk) Interiör 485 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 23.74 in.
Höjd (engelska) Exteriör 77.36 in.
Material Spånskiva
Produkttyp Skåp för syror och alkalier
Bredd (engelska) Exteriör 23.50 in.