Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC-G med 1 varningsgul dörr
Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
2 x hylla (pulverlackerad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x hylla (galvaniserad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Dörr stil:
Fast fönster, Högerhängd
Fast fönster, Vänsterhängd
Höjd (metrisk) Exteriör:
1105 mm
1950 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
- Ingen obehörig användning: dörr låsbar med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
- Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16121/16122 överensstämmelse |
| Konfiguration | 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) |
| Djup (metrisk) Exteriör | 520 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 493 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 493 x 486 x 990 mm |
| Mått (D x B x H) | 520 x 545 x 1105 mm |
| Dörr stil | Fast fönster, Högerhängd |
| För användning med (applikation) | Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 1105 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 990 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion