Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC-G med 2 ljusgrå dörrar
Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
2 x hylla (kapacitet 60 kg, stålplåt galvaniserad), 1 x perforerad insats, 1 x bottenuppsamlingssump (plåt galvaniserad)
2 x hylla (kapacitet 60 kg, stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats, 1 x bottenuppsamlingssump (galvaniserad stålplåt)
3 x 25 liters utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
3 x 66 liter utdragbar hylla (stålpulverlackerad/PP)
3 x hylla (kapacitet 100 kg, stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x hylla (kapacitet 60 kg, stålplåt galvaniserad), 1 x perforerad insats, 1 x bottenuppsamlingssump (plåt galvaniserad)
3 x hylla (kapacitet 60 kg, stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats, 1 x bottenuppsamlingssump (galvaniserad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x 33 liters bottensump (galvaniserad stålplåt)
4 x 22 liters utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x 33 liters utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 utdragbara hyllor
Höjd (metrisk) Exteriör:
1105 mm
1950 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
- Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
- Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16121/16122 överensstämmelse |
| Konfiguration | 3 x 25 liters utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) |
| Djup (metrisk) Exteriör | 520 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 493 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 493 x 751 x 990 mm |
| Mått (D x B x H) | 520 x 810 x 1105 mm |
| Dörr stil | Fast fönster |
| För användning med (applikation) | Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 1105 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 990 mm |
| Visa mer |