Läs mer
Cadmium chloride, 99%, for analysis, anhydrous
Produktkod. p-222727 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10002900
Brand: Thermo Scientific Acros 219141000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10108-64-2
Molekylformel CdCl2
Molekylvikt (g/mol) 183.31
MDL-nummer MFCD00010916
InChI-nyckel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifikationer
Kokpunkt 960.0°C
Kemiskt namn eller material Cadmium chloride
Smältpunkt 568.0°C
Namnnotering 99%
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (On dry substance) (Argentometry)
Linjär formel CdCl2
Fieser 04,485
Merck Index 15, 1622
Löslighetsinformation Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
IUPAC-namn diklorakadmium
Formel vikt 183.31
Procent renhet 99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.