Läs mer
Kadmiumnitrat tetrahydrat, 98,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4781827
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11351579
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012228.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Kadmiumnitrat används vid tillverkning av kadmiumsalter, fotografiska emulsioner, laboratoriereagens och färgglas. Den används till porslin och som blixtpulver vid fotografering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10022-68-1
Molekylformel CdH2N2O6
Molekylvikt (g/mol) 238.44
MDL-nummer MFCD00149626
InChI-nyckel IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
IUPAC-namn kadmium(2+);dinitrat;tetrahydrat
LEDER [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 132°C
Kemiskt namn eller material Cadmium nitrate tetrahydrate
Smältpunkt 59°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98.5% min.
Löslighetsinformation Highly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,and ammonia.
Formel vikt 308.47 (236.41 Anhydrous)
Odör Weak
Densitet 2.45
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cadmium nitrate tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cadmium nitrate tetrahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.