Läs mer
Cadmium sulfate, anhydrous, ACS, 99+%
Produktkod. p-4407305
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11321938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011861.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.47 g/mol
Kadmiumsulfat används i pigment och galvanisering. Det fungerar som en accelerator vid cementbildning. Det används också som smörjmedel. Vidare är det användbart för galvanisering av kadmium i elektroniska kretsar. Det fungerar som en prekursor för att framställa kadmiumbaserat pigment som kadmiumsulfid. I den västerländska standardcellen används den för elektrolyt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10124-36-4
Molekylformel CdO4S
Molekylvikt (g/mol) 208.47
MDL-nummer MFCD00010923
InChI-nyckel QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC-namn kadmium(2+);sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium sulfate
Smältpunkt 1000°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall >99%
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 208.46
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Densitet 4.691
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.