Läs mer
Caframo™ Ankarpaddel
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-167359
Diameter (metrisk):
51 mm
102 mm
127 mm
254 mm
Mått (L x B x H):
400 x 51 x 51 mm (16 x 2 x 2 tum)
914 x 102 x 102 mm (36 x 4 x 4 tum)
914 x 127 x 127 mm (36 x 5 x 5 tum)
914 x 254 x 127 mm (36 x 10 x 5 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11930305
Brand: Caframo™ U022
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ankarpaddel i rostfritt stål med skaft för Caframo™ och Fisherbrand™ Overhead omrörare. Finns i flera storlekar.
  • Elektropolerat rostfritt stål 316L
  • Svetsad till axel
  • Hög skjuvning i kanterna, kan användas nära kärlväggen
  • Kallas ibland för ''sweep''-paddlar
  • Låg hastighet, hög viskositetsblandning, Tangentiellt flödesmönster
  • Ankarpaddel U510: Använd endast med Caframo™ Ultra Torque BDC1850 Overhead Omrörare
Specifikationer
Diameter (engelska) 2 tum
Diameter (engelska) Skaft 0,3125 tum.
Diameter (metrisk) 51 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (utrustning) Caframo™ Overhead omrörare
För användning med (applikation) Låg hastighet, hög viskositetsblandning, Tangentiellt flödesmönster
Modell U022
Typ Ankarhjul
Vikt (metrisk) 180 g
Mått (L x B x H) 400 x 51 x 51 mm (16 x 2 x 2 tum)
Material Rostfritt stål (316L)
Vikt (engelska) 0.4 lb.