Läs mer
Calcium iodate, pure
Produktkod. 15570534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 15570534
Brand: Thermo Scientific Acros 318415000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxidationsreagens
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-80-2
Molekylformel CaI2O6
Molekylvikt (g/mol) 389.89
InChI-nyckel UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodate, lautarite, calcium diiodate, unii-l8mn4y57br, l8mn4y57br, iodic acid hio3 , calcium salt 2:1, autarite, iodic acid, calcium salt, calcium iodate ca io3 2, hsdb 986
PubChem CID 24619
IUPAC-namn kalcium; dijodat
LEDER [O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium iodate
Smältpunkt 540.0°C
Kvantitet 500 g
Linjär formel Ca(IO3)2
Merck Index 15,1678
Löslighetsinformation Solubility in water: 2g/L (15°C).
Formel vikt 389.89
Procent renhet ≥96% (Iodometry)
Kvalitet Ren
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium iodate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: calcium iodate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.