Läs mer
Calcium iodide hydrate
Produktkod. p-7050975
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11319287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040136.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 71626-98-7 | CaI2 | 293.89 g/mol
Kalciumjodid finner användning vid framställning av komplex som används vid polymerisation och hydroaminering samt fungerar som en matris för självlysande material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71626-98-7
Molekylformel CaI2
Molekylvikt (g/mol) 293.89
MDL-nummer MFCD00149622
InChI-nyckel UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdijodid
LEDER [Ca++].[I-].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium iodide hydrate
Smältpunkt 42°C (decomposition)
Färg Vitt till grått
Fysisk form Lump
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,1677
Löslighetsinformation Freely soluble in water and alcohol
Formel vikt 293.89 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.55 g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium iodide, hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Calcium iodide, hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.