missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kalciumoxid, naturlig, block, Scharlab
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
- Synonymer: Lime, frätande; Osläckt kalk
- Molekylformel: CaO
- Molar massa: 56,08 g/mol
- CAS: 1305-78-8
- EIN ECS nr: 215-138-9
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 2850°C |
| Smältpunkt | 2580°C |
| CAS | 1305-78-8 |
| Fysisk form | Block |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | CaO |
| MDL-nummer | MFCD00010911 |
| Synonym | calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx |
| InChI-nyckel | BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [O--].[Ca++] |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Kalciumoxid, naturlig, granulerad
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering