Läs mer
Kalciumfosfat, monobasiskt, 90%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10116322 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. 10116322
Brand: Thermo Scientific Acros 378610010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7758-23-8 | CaH4O8P2 | 234.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium phosphate, monobasic
CAS 7758-23-8
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 88% min. (Complexometry)
Molekylformel CaH4O8P2
Linjär formel Ca(H2PO4)2
MDL-nummer MFCD00010898
Merck Index 15,1695
Synonym calcium biphosphate, monobasic calcium phosphate, calcium dihydrogen phosphate, acid calcium phosphate, primary calcium phosphate, monocalcium orthophosphate, c 38 phosphate, calcium diorthophosphate, monocalcium phosphate, monobasic, calcium dihydrogen orthophosphate
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
LEDER OP(=O)(O)[O-].OP(=O)(O)[O-].[Ca+2]
IUPAC-namn kalcium;divätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 234.05
PubChem CID 24454
ChEBI CHEBI:35433
Formel vikt 234.05
Procent renhet 90%
Kvalitet Ren
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium phosphate, monobasic
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.