Läs mer
WTW™ Kalibrerings- och underhållsset
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10634471
Typ:
Kalibrerings- och underhållsset
Technical Calibration and Maintenace Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 10634471
Brand: WTW™ 109415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrering och underhåll är kompletta sortiment för kalibrering och underhåll av elektroder. Pepsinrengöringslösningen används för att avlägsna proteininnehållande utfällning från diafragman, den 3 molära KCI som lagrings- eller påfyllningslösning.
  • Anpassad till olika elektrodtyper
  • Kostnadseffektiva kombinationer
  • Kalibrering och underhåll i ett sortiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kalibrerings- och underhållsset
Inkluderar Med standard (DIN/NBS) buffertlösning, 3 flaskor, 250mL vardera med pH 4,006 - 6,865 - 9,180, 1 flaska med 250mL pepsinrengöringslösning, 1 flaska med 250mL KCl-lösning 3M/L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PEP/pH
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • EUH208-Innehåller Pepsin A. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: pepsin Aborax decahydrate