missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (Dehydrated)

Produktkod. p-200112443
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
Varje
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10699744

Brand: Thermo Scientific™ CM0739B

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Isolate Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter laridis with Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base .

Isolate Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter laridis using Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (Dehydrated) when used with CCDA Selective Supplement SR0155. Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base is based on the original formulation described by Bolton et.al1 which was developed to replace blood with charcoal, ferrous sulphate and sodium pyruvate. For improved selectivity cephazolin in the formulation was replaced by cefoperazone as a selective agent2.

Campylobacter är gramnegativa, spiralformade mikroaerofila organismer som kan finnas i obehandlad mjölk, obehandlat vatten, felaktigt hanterad mat och dåligt tillagat kött, fjäderfä och skaldjur. Människokonsumtion av dessa organismer kan resultera i en rad kliniska sjukdomar från övergående asymptomatisk kolonisering till svår dysenteri. Symtomen på Campylobacter enterit inkluderar diarré, magsmärtor, illamående, feber, huvudvärk och muskelvärk.

Använd Campylobacter blodfri selektiv agarbas för isolering av Campylobacter -arter.

  • Selektiv: på grund av närvaron av selektiva medel som cefoperazon och amfotericin B är mediet selektivt för Campylobacter
  • Lämplig för isolering av Campylobacter spp från icke-kliniska prover efter anrikning i Exeter buljong 3 .
  • Rekommenderas av Storbritannien Ministeriet för jordbruk, fiske och livsmedel (MAFF) som en validerad metod för isolering av Campylobacter från livsmedel. 4

Campylobacters koloniala morfologi kan användas som en riktlinje för identifiering till artnivå. Campylobacter jejuni -stammar producerar grå, fuktiga platta spridande kolonier. Vissa stammar kan ha en grön nyans eller ett torrt utseende, med eller utan metallglans. Campylobacter coli - stammar tenderar att vara krämig-grå till färgen, fuktiga, något upphöjda och producerar ofta diskreta kolonier.

Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.

Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Beskrivning Campylobacter blodfri selektiv agarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 11,0L medium
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.