Läs mer
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viscometer för transparenta och ogenomskinliga vätskor (UKAS ISO 17025 certifierad)
Produktkod. 15949969
Viskositetsområde:
0,4 till 2 cSt
0,8 till 4 cSt
1,6 till 8 cSt
10 000 till 50 000 cSt
100 till 500 cSt
1600 till 8000 cSt
20 000 till 100 000 cSt
20 till 100 cSt
240 till 1200 cSt
3 till 15 cSt
4000 till 20 000 cSt
50 till 100 cSt
500 till 2500 cSt
7 till 35 cSt
Dimensione della confezione:
Varje
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15949969
Marca: Paragon Scientific™ CFO04UKC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
För bestämning av kinematisk viskositet hos transparenta och ogenomskinliga Newtonska vätskor enligt ASTM D445, ISO 3104 och IP 71 avsnitt 1. Låg viskositet hjälper till att avleda luftbubblor, vilket kan leda till detekteringsproblem i automatiska system och optimerar badets stabilitet och enhetlighet.
  • High Quality glass capillary viscometer
  • Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
  • Supplied with full UKAS ISO 17025 calibration
Specifica
Viskositetsområde 3 till 15 cSt
Kalibrerad Yes
Ungefärlig konstant 0.015
ASTM-nummer D 445, D 446
Certifikat och efterlevnad ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1
Inkluderar UKAS ISO 17025 calibration
Storlek 100
8 veckors ledtid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato