Läs mer
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viscometer för transparenta och ogenomskinliga vätskor (UKAS ISO 17025 certifierad)
Viskositetsområde:
0,4 till 2 cSt
0,8 till 4 cSt
1,6 till 8 cSt
10 000 till 50 000 cSt
100 till 500 cSt
1600 till 8000 cSt
20 000 till 100 000 cSt
20 till 100 cSt
240 till 1200 cSt
3 till 15 cSt
4000 till 20 000 cSt
50 till 100 cSt
500 till 2500 cSt
7 till 35 cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- High Quality glass capillary viscometer
- Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
- Supplied with full UKAS ISO 17025 calibration
Specifikationer
Specifikationer
| Viskositetsområde | 20 till 100 cSt |
| Kalibrerad | Yes |
| Ungefärlig konstant | 0.1 |
| ASTM-nummer | D 445, D 446 |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1 |
| Inkluderar | UKAS ISO 17025 calibration |
| Storlek | 200 |
8 veckors ledtid