Läs mer
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viscometer för transparenta och ogenomskinliga vätskor (UKAS ISO 17025 certifierad)
Viskositetsområde:
0.4 to 2 cSt
0.8 to 4 cSt
1.6 to 8 cSt
10,000 to 50,000 cSt
100 till 500 cSt
1600 to 8000 cSt
20 to 100 cSt
20,000 to 100,000 cSt
240 to 1200 cSt
3 to 15 cSt
4000 to 20,000 cSt
50 to 100 cSt
500 to 2500 cSt
7 to 35 cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- High Quality glass capillary viscometer
- Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
- Supplied with full UKAS ISO 17025 calibration
Specifikationer
Specifikationer
| Viskositetsområde | 1600 to 8000 cSt |
| Kalibrerad | Yes |
| Ungefärlig konstant | 8 |
| ASTM-nummer | D 445, D 446 |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1 |
| Inkluderar | UKAS ISO 17025 calibration |
| Storlek | 500 |
8 veckors ledtid