Läs mer
Emballator Cans With Snap on Handle
Produktkod. p-7083483
Encompass
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Diameter (metrisk) Yttre:
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11344405
Brand: Emballator 48C1000500117
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Made of HDPE. Emballator Cans With Snap on Handle is available in sizes between 2-10L.
  • Available in sizes between 2 - 10L
  • Material: HDPE
  • Approved for food contact
Specifikationer
Produkttyp Can, Snap Handle
Kapacitet (metrisk) 10 l
Färg Natural
Material HDPE
Längd (metrisk) 235 mm
Bredd (metrisk) 158 mm
Höjd (metrisk) 376 mm
Diameter (metrisk) Yttre 50 mm
Vikt (metrisk) 320 g
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.