Läs mer
Applied Biosystems™ Capillary Cutter, 310 Genetic Analyzer
Produktkod. 15839726 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
2 styck
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15839726
Brand: Applied Biosystems™ 401958
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This is a capillary cutter for use with 310 genetic analyzer capillaries. Shortened capillaries can be used for short run modules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at room temperature.
För användning med (utrustning) 310 Genetic Analyzer
För användning med (applikation) Sequencing
Produkttyp Capillary Cutter
Kvantitet 2 styck
Frakt skick Room Temperature
For research use only