Läs mer
Gilson™ Kapillär PEEK™ Högtrycksslang
Total längd (metrisk):
1,5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Högtrycksslang |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Tolerans | ±0,0005 tum. |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid, gammastrålning, termisk |
| Diameter (metrisk) Yttre | 794μ m |
| Total längd (metrisk) | 1,5 m |
| Material | Kapillär PEEK |
| Maximalt tryck | 2000 till 5000 psi |
| Visa mer |