Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol-flaska Snappies™ Bröstmjölksbehållare
Kapacitet (metrisk):
11 ml
30mL
70mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Beskrivning
Snappies bröstmjölksbehållare är byggda för ändamålet att stödja näringsbehoven hos för tidigt födda barn under deras kritiska, tidiga månader. Behållarna erbjuds i 1 oz. till 2,3 oz. volymer, anpassade till modersmjölksproduktionen, och har en unik flip-top-design som möjliggör uppsamling, förvaring och matning från samma flaska.
Features:
- Easy-open tab design
- Locking hinged lid stays out of the way during use
- Easy to see milk volume numbers
- Large base protects container from falling over
- Fits most standard size nipples used for feeding and threaded breast pumps
- Available in two convenient sizes: 1 oz. (29.6mL) and 2.3 oz. (70mL)
- Calibrated in mLs for accurate feeding measurements
- Space to write mother's name, date and collection time
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Breast Milk Container |
| Material | Polypropylene |
| Kapacitet (engelska) | 0.37 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 11 ml |
| Förslutningstyp | Flip Top |
| Beskrivning | CV Snappies 11 mL Colostrum Container |
| Märka | Space to write mother's name, date, and collection time |
| nr per ärende | 100/Cs. |