Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial provsamlingsbägare
Kapacitet (metrisk):
103,5 ml
236 ml
Kapacitet (engelska):
3,5 oz.
8 oz.
Inkluderar:
Hällpip
Temperaturremsa
Förpackningsstorlek:
Paket med 350
Paket med 500
Beskrivning
Thermo Scientific™ Capitol Vial Provsamlingsbägare erbjuds i två volymer, 3 oz. och 8 oz., för att stödja en mängd olika provinsamlingsbehov. Bägarna har hällpipar för enkel provöverföring.
Funktioner
- Hällpip för enkel överföring av prov till mindre behållare
- Med eller utan temperaturindikatorremsor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provsamlingskopp |
| Material | Polypropen |
| Kapacitet (engelska) | 3,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 103,5 ml |
| Beskrivning | Uppsamlingskopp med hällpip; 3,5 oz. (103,5 ml) |
| Inkluderar | Hällpip |
| nr per ärende | 350/Cs. |