Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinärprovflaskor
Material:
Polypropen
Polypropylen med hög klarhet
Förslutningstyp:
Flip Top
Låstätning, flip top
nr per ärende:
500
1500
2000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Paket med 500
Beskrivning
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinärprovtagnings- och transportflaskor är tillverkade av ny polypropen och ger en lufttät och läckagebeständig försegling.
Funktioner
- Används ofta för infektionskontroll av mastit och veterinärprovtagning
- Samla in och transportera biopsier samt urin- och blodprover
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Polypropen; 0,37 oz. (11 ml); 2 000/Cs. |
| Diameter (metrisk) Inre | 18 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 11 mL |
| För användning med (applikation) | Veterinärprover |
| nr per ärende | 2000 |
| Volym (engelska) | 0,37 oz. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Flip Top |
| Visa mer |