Läs mer
Erlab™ Captair Smart Trespa™ Arbetsyta
För användning med (utrustning):
Smart 321 dragskåp
Smart 391 dragskåp
Smart 392 dragskåp
Smart 481 dragskåp
Smart 483 dragskåp
Smart 633 dragskåp
Smart 714 dragskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av fenolharts med ergonomisk arm för en bekväm arbetsställning
- Hög kemisk och mekanisk beständighet
- Idealisk för precisionsvägningsoperationer
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Smart 392 dragskåp |
| Inkluderar | Spillbricka |
| Djup (metriskt) | 644 mm |
| Bredd (metrisk) | 875 mm |
| Produkttyp | Arbetsyta |
| Material | Fenolharts |