Läs mer
Cytiva Capto™ HiRes jonbyteskromatografikolumner
Produktkod. 16257791 Handla allt Cytiva Produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Typ:
Capto™ HiRes Q 10/100 kolumn
Capto™ HiRes Q 5/50 kolumn
Capto™ HiRes S 10/100 Kolumn
Capto™ HiRes S 5/50 Kolumn
Kolumnkapacitet:
1 mL
8 mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16257791
Brand: Cytiva 29275877
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Färdigpackade kolonner för högupplöst rening av proteiner och andra biomolekyler genom jonbyteskromatografi. De är väl lämpade för framställning av mycket rena proteiner för strukturella studier och proteinanalys.
  • Högupplösta kolonner för jonbyteskromatografi i laboratorieskala
  • Lämplig för framställning av mycket rena proteiner och proteinanalys i forsknings- eller kvalitetskontrollapplikationer
  • Högkvalitativ kolonn med utmärkt reproducerbarhet, hållbarhet och hög kemisk stabilitet och pH-stabilitet
  • Ersättning för Mono Q™ och Mono S™ kolumner som ger liknande eller förbättrad upplösning, med enkel övergång från en kolumnplattform till en annan
  • Kromatografipackningshartser är baserade på en agarosbasmatris med högt flöde och en liten pärlstorlek (9μ m medel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sänghöjd 50 mm
Kolumntyp Jonbytarkolumn
Beskrivning Jonisk kapacitet:∼ 0,12 mmol H+/ml harts
Kolumnkapacitet 1 mL
Flödeshastighet 0,5 till 2 ml/min.
För användning med (applikation) Analys eller rening av proteiner och nukleinsyror
Jonbytargrupp Metylsulfonat
Max. Tryck 4 MPa (40 bar)
Partikelstorlek ∼9 μm
Produktlinje Capto
Typ Capto™ HiRes S 5/50 Kolumn
Material Tricorn™ Glas
Partikelform Sfärisk
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto HiRes S 5/50
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Sikkerhedssætning
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.