Learn More
Cytiva Capto™ HiRes jonbyteskromatografikolumner
Product Code. 16277791 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Typ:
Capto™ HiRes Q 10/100 kolumn
Capto™ HiRes Q 5/50 kolumn
Capto™ HiRes S 10/100 Kolumn
Capto™ HiRes S 5/50 Kolumn
Kolumnkapacitet:
1 mL
8 mL
Product Code. 16277791
Brand: Cytiva 29275879
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdigpackade kolonner för högupplöst rening av proteiner och andra biomolekyler genom jonbyteskromatografi. De är väl lämpade för framställning av mycket rena proteiner för strukturella studier och proteinanalys.
  • Högupplösta kolonner för jonbyteskromatografi i laboratorieskala
  • Lämplig för framställning av mycket rena proteiner och proteinanalys i forsknings- eller kvalitetskontrollapplikationer
  • Högkvalitativ kolonn med utmärkt reproducerbarhet, hållbarhet och hög kemisk stabilitet och pH-stabilitet
  • Ersättning för Mono Q™ och Mono S™ kolumner som ger liknande eller förbättrad upplösning, med enkel övergång från en kolumnplattform till en annan
  • Kromatografipackningshartser är baserade på en agarosbasmatris med högt flöde och en liten pärlstorlek (9μ m medel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Sänghöjd 100 mm
Kolumntyp Jonbytarkolumn
Beskrivning Jonisk kapacitet:∼ 0,12 mmol H+/ml harts
Kolumnkapacitet 8 mL
Flödeshastighet 0,5 till 2 ml/min.
För användning med (applikation) Analys eller rening av proteiner och nukleinsyror
Jonbytargrupp Metylsulfonat
Max. Tryck 4 MPa (40 bar)
Partikelstorlek ∼9 μm
Produktlinje Capto
Typ Capto™ HiRes S 10/100 Kolumn
Material Tricorn™ Glas
Förpackningsmaterial Mycket tvärbunden agaros
Partikelform Sfärisk
pH 2 till 12
Kvantitet 1 st
Temperatur (metrisk) 4 °C till 40 °C
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Capto HiRes S 10/100
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.