Learn More
Cytiva Capto™ Multimodalt (MMC) kromatografimedium
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Kvantitet:
25 ml
100 ml
Unit Size:
100ml
Varje
Description
- Består av stel, högflödes-agarosmatris och ny multimodal ligand
- Används för att binda proteiner vid ledningsförmåga hos fodermaterial
- Ligand innehåller karboxylsyragrupp och uppvisar egenskaperna hos svag katjonbytare
- Hög dynamisk bindningskapacitet vid hög konduktivitet
- Hög volym genomströmning minskar processtider
- Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
- Dynamisk bindningskapacitet vid 10 % genombrott mätt vid en uppehållstid av 2 min, 300 cm/h i en Tricorn(TM) 5/100 kolonn med 10 cm bäddhöjd i 50 mM natriumacetat, pH 4,75, 250 mM NaCl.
Warranty
Förvara vid 4° till 30 °C i 20 % etanol
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 25 ml |
| För användning med (applikation) | För multimodal kromatografi |
| Anjonbytestyp | Svag katjonbytare |
| Produkttyp | Capto MMC Media |
| Partikelstorlek | 75μ m |
| Matris | Mycket tvärbunden agaros |
Safety and Handling
Product Identifier
- Capto MMC, 25 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.