Läs mer
Azpack™ Kolkrom stålkulor
Produktkod. p-8001897
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 5
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12403090
Brand: Azpack™ 12403090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Demonstrerar Arkimedes princip och andra egenskaper hos fysik och matematik. Azpack™ Kolkromstålsfärer används främst för utbildningsändamål.
  • Manufactured from carbon chrome steel.
  • Available in a variety of sizes
  • Smooth, polished chrome surface
  • Round-shaped balls
Specifikationer
Material Carbon Chrome Steel
Storlek Dia: 12mm
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Produkttyp Metal Ball