Läs mer
Azpack™ Rakblad i kolstål
Storlek:
38,1 x 19 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Förpackad i lådlåda merchandiser. Azpack™ Rakblad i kolstål är individuellt inslagna i papperskartong för säkerhet.
- Kolstål
- Ordinarie tjänstgöring
- Eneggat blad
- Innehåller aluminiumrygg
- Individuellt inslagna
Specifikationer
Specifikationer
| Bladmaterial | Kolstål |
| Produkttyp | Rakblad |
| Storlek | 38,1 x 19 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 0.22 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |