Läs mer
Swann-Morton™ Skalpellblad i kolstål
Storlek:
# 10
# 11
# 15
# 20
# 21
# 22
# 23
# 24
#10A
Längd (metrisk):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
- Kolstål enligt BS EN 27740
- Handtag och blad säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Bladmaterial | Kolstål |
| Produkttyp | Skalpellblad |
| Storlek | # 23 |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| För användning med (utrustning) | # 23 passar handtag # 4, # 4L, # 4 Graduated och # 6B |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Certifikat och efterlevnad | BS EN 7740 |
| Kvantitet | 10/Pk. |