Läs mer
Swann-Morton™ Skalpellblad i kolstål
Produktkod. 12118931
Storlek:
# 10
# 11
# 15
# 20
# 21
# 22
# 23
# 24
#10A
Längd (metrisk):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12118931
Brand: Swann-Morton™ 0108
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
  • Kolstål enligt BS EN 27740
  • Handtag och blad säljs separat
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Produkttyp Skalpellblad
Storlek # 22
Längd (metrisk) 40 mm
För användning med (utrustning) Larger than the # 20 and # 21 the # 22 fits Handles # 4,# 4L, # 4 Graduated and # 6B
Disponibel Engångsbruk
Certifikat och efterlevnad BS EN 7740
Kvantitet 10/Pk.