Läs mer
Swann-Morton™ Skalpellblad i kolstål
Storlek:
# 14
# 20
# 27
# 36
#22A
60 x 10,96 mm
Major-Z
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Använda Swann Morton™ Skalpellblad i kolstål i operationssalen för exakt skärning och reparation.
- Kolstål enligt BS EN 27740
- Handtag och blad säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Bladmaterial | Kolstål |
| Produkttyp | Skalpellblad |
| För användning med (applikation) | Allmän kirurgi, laboratoriemiljö för histologi och histopatologi |
| Storlek | # 36 |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 10/Pk. |