Läs mer
Swann-Morton™ Skalpellblad i kolstål
Produktkod. 12922545
Storlek:
# 14
# 20
# 27
# 36
#22A
60 x 10,96 mm
Major-Z
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 12922545
Brand: Swann-Morton™ 0728
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använda Swann Morton™ Skalpellblad i kolstål i operationssalen för exakt skärning och reparation.
  • Carbon steel to BS EN 27740
  • Handles and blades sold separately
Specifikationer
Bladmaterial Carbon Steel
Produkttyp Scalpel Blade
För användning med (applikation) Surgical, used by Pathologists and Morticians
Storlek Major-Z
Sterilitet Sterile
Kvantitet 50/Pk.