Läs mer
Swann-Morton™ Sterila skalpellblad i kolstål
Storlek:
# 10
# 11
# 15
# 18
# 21
# 22
# 23
# 24
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Kolstål enligt BS EN 27740
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Bladmaterial | Kolstål |
| Produkttyp | Skalpellblad |
| Storlek | # 21 |
| För användning med (utrustning) | The # 22 the # 21 fits Handles # 4, # 4L, # 4 Graduated and # 6B |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | CE-kompatibel 93/42/EC |
| Kvantitet | 10/Pk. |