Läs mer
Carbon tetrabromide, 98% (dry wt.), may cont. up to ca 6% water
Produktkod. 11304314
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11304314
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00821.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 558-13-4 | CBr4 | 331.627 g/mol
Koltetrabromid används i stor utsträckning som lösningsmedel för fetter, vaxer och oljor. I Appel-reaktion används det för att omvandla alkoholer till alkylbromider. Den har egenskapen att den inte är antändbar och kan användas i brandbeständiga kemikalier som en aktiv ingrediens. Det används också för att separera mineraler. Det kan fungera som en mellanprodukt vid tillverkning av jordbrukskemikalier. Det spelar en viktig roll i plast- och gummiindustrin för blåsning och vulkanisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Koltetrabromid används i stor utsträckning som lösningsmedel för fetter, vaxer och oljor. I Appel-reaktion används det för att omvandla alkoholer till alkylbromider. Den har egenskapen att den inte är antändbar och kan användas i brandbeständiga kemikalier som en aktiv ingrediens. Det används också för att separera mineraler. Det kan fungera som en mellanprodukt vid tillverkning av jordbrukskemikalier. Det spelar en viktig roll i plast- och gummiindustrin för blåsning och vulkanisering.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i eter, kloroform och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och litium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 558-13-4
Molekylformel CBr4
Molekylvikt (g/mol) 331.627
MDL-nummer MFCD00000117
InChI-nyckel HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech
PubChem CID 11205
ChEBI CHEBI:47875
IUPAC-namn tetrabrommetan
LEDER C(Br)(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon tetrabromide
Smältpunkt 90°C to 95°C
Densitet 3.42
Kokpunkt 190°C
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), kan forts. fram till≈ 6% vatten
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2516
Beilstein 1732799
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in ether,chloroform and ethanol.
Formel vikt 331.63
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.