Läs mer
Karbonatlösning, 0,5 M natriumkarbonat, för jonkromatografi, H 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7083643 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 12962235
Brand: Fisher Chemical A 103 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 497-19-8
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD00003494
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbonate
Förpackning Flaska
Lösningen innehåller 0.5M Sodium Carbonate
Fysisk form Vätska
Koncentration 0.5 M
Typ Single-component Standard Solution
IUPAC-namn dinatrium;karbonat
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL