Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong, 133 mm
Produktkod. 11832493 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Höjd (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Kapacitet (metrisk):
0,2 till 0,5 ml
0,5 ml
15 till 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Mått (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11832493
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa lådor med olika gallerinsatser för att hålla ett brett utbud av rörstorlekar. Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong är temperaturbeständiga ner till -80 °C, idealiska för förvaring vid ultralåg temperatur.
  • Finns med en vattenavvisande finish eller med en vattentät plastbeläggning
  • Högsta flexibilitet: Kryoboxar kan kombineras med olika gallerinsatser för rör från 6 till 28,5 mm i diameter
  • Kryoboxarna kan användas för större kärl om gallret tas bort
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 till 50 ml
Färg Vitt
Material Kartong
Typ Cryo Box
Håller 15 till 50 ml rör
Kvantitet 10-pack
Mått (L x B) 133 x 133 mm
Mått (L x B x H) 133 x 133 x 130 mm
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) Interiör 133 mm
Höjd (metrisk) 130 mm