Läs mer
Tenak™ Kryoboxar av kartong
Produktkod. 11521705 Handla allt TENAK Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Mått (L x B x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Inkluderar:
10 x 10 avdelare
9 x 9 avdelare
Avdelare
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Varje
Produktkod. 11521705
Brand: Tenak™ TE22235
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera Tenak™ Kryoboxar av kartong med olika gallerinsatser för rör från 6 till 28,5 mm i diameter. Tillgängliga i många färger, de mycket flexibla;lådorna kan användas för större laboratoriebehållare när du tar bort gallret.
  • Kartong
  • Temperaturbeständig ner till -80 °C
  • Idealisk för förvaring vid ultralåg temperatur
Specifikationer
Färg Vitt
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Kryogen lagring av vätskor
Inkluderar Avdelare
Kvantitet 36 st
Mått (L x B x H) 75 x 75 mm
Bredd (metrisk) 75 mm
Höjd (metrisk) 75 mm
Vikt (metrisk) 4 kg