Läs mer
Fisherbrand™ Kartong Cryobox-insatser, 136 mm
Produktkod. 10465703 Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
20 mm
25 mm
30 mm
30mm
40 mm
40mm
50 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10465703
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa insatser med Cryoboxes för flexibel celllagring och provhantering. Fisherbrand™ Kartong Cryobox Inserts har ultralåg temperaturbeständig kartong med vattenavvisande finish för provförvaring.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartong
  • För provförvaring
  • Temperaturbeständig ner till -80 °C
  • Vattenavvisande finish
Specifikationer
Kvantitet 10-pack
Material Kartong
Produkttyp Grid Insert
För användning med (applikation) Provförvaring
Håller Provförvaringsrör
Höjd (metrisk) 65 mm
Bredd (metrisk) 136mm
Längd (metrisk) 136mm
Array 4 x 4