Läs mer
Carl Zeiss™ Immersol™ Immersion Oil
Produktkod. 10539438
Typ:
Immersol 518 F
Certifikat och efterlevnad:
ISO 8036-1/2
Kvantitet:
20 ml
Förpackningstyp:
Smörjmaskin
Förpackningsstorlek:
20ml
Produktkod. 10539438
Brand: Carl Zeiss™ 4449600000000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Increases the resolving power of a microscope. Zeiss Immersol™ is a transparent oil with a refractive index of 1.518. It is free of fluorescence and halogen, and is certified according to ISO 8036-1/2.
  • Bubble-free immersion oil
  • Suitable for oil immersion objectives from Carl Zeiss
Specifikationer
Typ Immersol 518 F
Certifikat och efterlevnad ISO 8036-1/2
Förpackningstyp Smörjmaskin
Kvantitet 20 ml
Brytningsindex 1.518
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Immersol 518 F
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Benzyl benzoate