Läs mer
Hettich Lab Technology™ Hållare för utsvängbara rotorer
Produktkod. 10447491
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
Hentich utsvängbara rotorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10447491
Brand: Hettich Lab Technology™ 1122
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bärare designad för maximal prestanda vid mikrolitercentrifugering tillsammans med tillförlitlighet för rutinmässiga laboratorieuppgifter.
  • Designad för användning med Hettich Svängbara rotorer
  • Rymmer 15 till 17 mm dia. rör
Specifikationer
För användning med (utrustning) Hentich utsvängbara rotorer
Borrningsstorlek (metrisk) 17.5 mm
Rörstorlek 15 till 17 mm